Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907036-10G PC907036-5G
APOSPC907036-10GEA 20170 CZK
APOSPC907036-10G APOSPC907036-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆BrFO₂
MW: 221,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437599
CAS číslo: 886510-25-4