3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC907017-10G
PC907017-1G
PC907017-5G
PC907017-100G
PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA
13430
CZK
APOSPC907017-10G
APOSPC907017-1G
APOSPC907017-5G
APOSPC907017-100G
APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Vzorec:
C₅H₄FIN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22628097 CAS číslo: 1321612-85-4 |