Tisk…
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906992-5G PC906992-1G
APOSPC906992-5GEA 0 CZK
APOSPC906992-5G APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113349
CAS číslo: 949159-97-1