Tisk…
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906985-5G
APOSPC906985-5GEA 4930 CZK
APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112512
CAS číslo: 877161-74-5