5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906963-1G
PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA
27310
CZK
APOSPC906963-1G
APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Vzorec:
C₇H₇ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18426015 CAS číslo: 1263275-21-3 |