4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906960-1G
PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA
13860
CZK
APOSPC906960-1G
APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Vzorec:
C₇H₄FNOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743881 CAS číslo: 63754-97-2 |