Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906940-1G PC906940-250MG
APOSPC906940-1GEA 11810 CZK
APOSPC906940-1G APOSPC906940-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole
Vzorec: C₈H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496299
CAS číslo: 890005-22-8