Tisk…
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 3940 CZK
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835189
CAS číslo: 178813-77-9