Tisk…
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 4100 CZK
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203359
CAS číslo: 23077-44-3