Tisk…
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC906769-1G PC906769-250MG PC906769-5G
APOSPC906769-1GEA 7250 CZK
APOSPC906769-1G APOSPC906769-250MG APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415557
CAS číslo: 189024-26-8