Tisk…
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906755-1G PC906755-250MG
APOSPC906755-1GEA 20900 CZK
APOSPC906755-1G APOSPC906755-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143665
CAS číslo: 1202865-05-1