Tisk…
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 787 CZK
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520114
CAS číslo: 1233026-11-3
UN: 1759
ADR: 8,III