Tisk…
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906729-1G PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA 17990 CZK
APOSPC906729-1G APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035989
CAS číslo: 944580-91-0