Tisk…
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906725-10G PC906725-25G PC906725-5G
APOSPC906725-10GEA 7670 CZK
APOSPC906725-10G APOSPC906725-25G APOSPC906725-5G
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687077
CAS číslo: 72235-54-2