5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906713-1G
PC906713-250MG
APOSPC906713-1GEA
5690
CZK
APOSPC906713-1G
APOSPC906713-250MG
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine
Vzorec:
C₅H₄ClFN₂ MW: 146,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18253522 CAS číslo: 1378595-22-2 |