Tisk…
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906555-100MG PC906555-1G PC906555-250MG
APOSPC906555-100MGEA 11870 CZK
APOSPC906555-100MG APOSPC906555-1G APOSPC906555-250MG
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
2-Fluoro-3-methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01737272
CAS číslo: 1578-62-7