Tisk…
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC906546-1G PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA 4400 CZK
APOSPC906546-1G APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110982
CAS číslo: 1228376-68-8