Tisk…
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906505-1G PC906505-250MG
APOSPC906505-1GEA 7610 CZK
APOSPC906505-1G APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11811768
CAS číslo: 4590-52-7