Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 8800 CZK
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772123
CAS číslo: 68755-37-3