Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 3310 CZK
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458117
CAS číslo: 914636-80-9