Tisk…
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905979-100MG PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA 12200 CZK
APOSPC905979-100MG APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₄H₂BrF₃N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27988093
CAS číslo: 1046831-97-3