Tisk…
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905939-100MG PC905939-250MG
APOSPC905939-100MGEA 16770 CZK
APOSPC905939-100MG APOSPC905939-250MG
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987246
CAS číslo: 1638768-85-0