Tisk…
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905878-5G
APOSPC905878-5GEA 2400 CZK
APOSPC905878-5G
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₆H₁₀FN₃O
MW: 279,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28133450
CAS číslo: 1021298-68-9