Tisk…
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9057-1G PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 787 CZK
APOSPC9057-1G APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₇F₂N·ClH
Bod tání: 235…239 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659051
CAS číslo: 868241-48-9