Tisk…
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905675-1G PC905675-250MG PC905675-500MG
APOSPC905675-1GEA 44310 CZK
APOSPC905675-1G APOSPC905675-250MG APOSPC905675-500MG
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28502513
CAS číslo: 1630907-36-6