Tisk…
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 1910 CZK
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Vzorec: C₈H₇BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27991352
CAS číslo: 1782463-27-7