Tisk…
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905580-10G PC905580-25G PC905580-100G
APOSPC905580-10GEA 2860 CZK
APOSPC905580-10G APOSPC905580-25G APOSPC905580-100G
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909322
CAS číslo: 915087-25-1