Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
PC905563-5G
APOSPC905563-5GEA 3270 CZK
APOSPC905563-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole
Vzorec: C₈H₅ClFNO
MW: 185,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839325
CAS číslo: 100487-74-9