Tisk…
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-1GEA 1210 CZK
APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407017
CAS číslo: 1441723-24-5