8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905560-1G
PC905560-250MG
APOSPC905560-1GEA
11150
CZK
APOSPC905560-1G
APOSPC905560-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₆FNO MW: 175,159 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06824210 CAS číslo: 904369-10-4 |