Tisk…
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905559-1G PC905559-250MG PC905559-5G
APOSPC905559-1GEA 3640 CZK
APOSPC905559-1G APOSPC905559-250MG APOSPC905559-5G
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
3-Fluoro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142,088 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189114
CAS číslo: 1060804-39-8