Tisk…
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905533-1G PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA 3540 CZK
APOSPC905533-1G APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16617616
CAS číslo: 531508-46-0