Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC905466-1G
PC905466-250MG
PC905466-5G
APOSPC905466-1GEA
9530
CZK
APOSPC905466-1G
APOSPC905466-250MG
APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Vzorec:
C₇H₁₃BF₃O₂·K Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD11505934 CAS číslo: 1350320-55-6 |