Tisk…
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC905464-1G PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA 2320 CZK
APOSPC905464-1G APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619724
CAS číslo: 894779-76-1