Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905449-1G PC905449-250MG
APOSPC905449-1GEA 14290 CZK
APOSPC905449-1G APOSPC905449-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864502
CAS číslo: 116247-98-4