Tisk…
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 6190 CZK
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466952
CAS číslo: 456-46-2