Tisk…
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 6420 CZK
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658450
CAS číslo: 658-08-2