Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 1950 CZK
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18258885
CAS číslo: 1256824-06-2