2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905367-1G
PC905367-5G
APOSPC905367-1GEA
2530
CZK
APOSPC905367-1G
APOSPC905367-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine
Vzorec:
C₆H₅ClFN MW: 145,562 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11520697 CAS číslo: 149489-32-7 |