Tisk…
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905356-1G PC905356-5G
APOSPC905356-1GEA 9160 CZK
APOSPC905356-1G APOSPC905356-5G
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397069
CAS číslo: 1261676-68-9