Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905338-1G PC905338-250MG
APOSPC905338-1GEA 11380 CZK
APOSPC905338-1G APOSPC905338-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅ClFNO
MW: 161.561 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972393
CAS číslo: 884494-79-5