Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905317-1G PC905317-5G
APOSPC905317-1GEA 2490 CZK
APOSPC905317-1G APOSPC905317-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447045
CAS číslo: 925005-35-2