Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 7440 CZK
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697685
CAS číslo: 624734-22-1