4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905284-1G
PC905284-5G
APOSPC905284-1GEA
1310
CZK
APOSPC905284-1G
APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Vzorec:
C₉H₆ClFN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12024899 CAS číslo: 1206694-32-7 |