Tisk…
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905264-10G PC905264-5G
APOSPC905264-10GEA 14880 CZK
APOSPC905264-10G APOSPC905264-5G
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
2-Fluorobenzene-1,4-diol
Vzorec: C₆H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061106
CAS číslo: 55660-73-6