Tisk…
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905253-1G PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA 3710 CZK
APOSPC905253-1G APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24539280
CAS číslo: 177034-25-2