Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905223-1G PC905223-250MG
APOSPC905223-1GEA 24600 CZK
APOSPC905223-1G APOSPC905223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04108264
CAS číslo: 66464-20-8