Tisk…
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 17990 CZK
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16608118
CAS číslo: 1227606-17-8