Tisk…
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905158-1G PC905158-250MG
APOSPC905158-1GEA 11210 CZK
APOSPC905158-1G APOSPC905158-250MG
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26743428
CAS číslo: 1339175-72-2