Tisk…
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905146-1G PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA 18420 CZK
APOSPC905146-1G APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441833
CAS číslo: 1313712-60-5